missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CEACAM3 |
---|---|
Concentración | 0.16 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819024
|
Proteintech
19496-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809024
|
Proteintech
19496-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The antibody is specific to isoform1 of CEACAM3.
This gene encodes a member of the family of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecules (CEACAMs), which are used by several bacterial pathogens to bind and invade host cells. The encoded transmembrane protein directs phagocytosis of several bacterial species that is dependent on the small GTPase Rac. It is thought to serve an important role in controlling human-specific pathogens by the innate immune system. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.Especificaciones
CEACAM3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P40198 | |
1084 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CEACAM3 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Carcinoembryonic antigen CGM1, CD66D, CEACAM3, CGM1, W264, W282 | |
CEACAM3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |