Learn More
CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker) Mouse, Clone: PCRP-CDX2-1A3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker) |
---|---|
Clon | PCRP-CDX2-1A3 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999727
|
EnquireBio
1045-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989727
|
EnquireBio
1045-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human CDX2protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa |
PCRP-CDX2-1A3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
1045 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
HT29 cells or Colon Carcinoma |