Learn More
CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker) Mouse, Clone: PCRP-CDX2-1A3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1045-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989727
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker)
Nuclear
PCRP-CDX2-1A3
Unconjugated
Mouse
40kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1045
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human CDX2protein
HT29 cells or Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.