Learn More
MP Biomedicals™ Kit de síntesis & Go de ADNc
Proporciona un método rápido y muy sensible para la síntesis de la primera cadena de ADNc para su uso en estudios de PCR en tiempo real
Marca: MP Biomedicals™ 11EBI00005
Descripción
- El kit de síntesis & Go de ADNc proporciona un método rápido y muy sensible para la síntesis de la primera cadena de ADNc de primera cadena para su uso en estudios de PCR en tiempo real.
- El tampón específico 5x proporciona componentes altamente optimizados para una transcripción inversa eficaz e incluye una combinación única de oligo dT anclado y cebadores hexaméricos aleatorios para garantizar una cobertura 3' y 5' no sesgada para una mayor precisión de los datos.
- Una transcriptasa inversa extremadamente eficiente proporciona una síntesis de primera cadena muy resistente y un mayor rendimiento de ADNc a partir de una amplia variedad de concentraciones de ARN de entrada.
- El kit de síntesis & Go de ADNc ofrece una mayor sensibilidad, eficacia y reproducibilidad para un rendimiento excepcional en experimentos de PCR en tiempo real posteriores.
Especificaciones
Almacenar a -20°C | |
50 U | |
Expresión génica, Detección de patógenos, Análisis de miARN |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.