Learn More
Abnova™ CDKN1B (Human) Recombinant Protein
Human CDKN1B full-length ORF ( AAH01971, 1 a.a. - 198 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001027-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16113051
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Especificaciones
Especificaciones
AAH01971
cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDKN1B
GST
1027
Wheat germ expression system
25 μg
CDKN4, KIP1, MEN1B, MEN4, P27KIP1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer