Learn More
CD99/MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD99/MIC2 (Ewing's Sarcoma Marker) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 485.00€
Especificaciones
Antígeno | CD99/MIC2 (Ewings Sarcoma Marker) Ab-2 |
---|---|
Clon | O13 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12620017
|
Epredia
MS-1633-P1 |
Concentrated | 500 μL |
394.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12640017
|
Epredia
MS-1633-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12650017
|
Epredia
MS-1633-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12630017
|
Epredia
MS-1633-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12610017
|
Epredia
MS-1633-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12690017
|
Epredia
MS-1633-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
CD99, or MIC2 gene product, or E2 antigen is expressed on the cell membrane of some lymphocytes, cortical thymocytes, and granulosa cells of the ovary. The antigen is also expressed by most pancreatic islet cells, Sertoli cells of the testis, and some endothelial cells. Mature granulocytes express very little or no CD99. MIC2 is strongly expressed on Ewing's sarcoma cells and primitive peripheral neuroectodermal tumors.Host Species: Mouse
Clone: O13
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: MeWo human melanoma cells
Molecular Weight: 27-32 kDa
Positive Control: Pancreas or Ewing's sarcoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
CD99/MIC2 (Ewings Sarcoma Marker) Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |
O13 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
MeWo human melanoma cells | |
Primary |