Learn More
CD99/MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: O13
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: MeWo human melanoma cells
Molecular Weight: 27-32 kDa
Positive Control: Pancreas or Ewing's sarcoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD99/MIC2 (Ewings Sarcoma Marker) Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | O13 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | MeWo human melanoma cells |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |