Learn More
CD85d (ILT4) Monoclonal Antibody (42D1), NovaFluor™ Red 710, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
160.00€ - 355.00€
Especificaciones
Antígeno CD85d (ILT4)
Clon 42D1
Concentración 5 μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17816611
Ver documentos
Invitrogen
H061T02R04
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17826611
Ver documentos
Invitrogen
H061T03R04
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
LILRB2 (ILT4) gene is a member of the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family, which is found in a gene cluster at chromosomal region 19q13.4. The encoded protein belongs to the subfamily B class of LIR receptors which contain two or four extracellular immunoglobulin domains, a transmembrane domain, and two to four cytoplasmic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs). The receptor is expressed on immune cells where it binds to MHC class I molecules on antigen-presenting cells and transduces a negative signal that inhibits stimulation of an immune response. It is thought to control inflammatory responses and cytotoxicity to help focus the immune response and limit autoreactivity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD85d (ILT4) Monoclonal Antibody (42D1), NovaFluor™ Red 710, eBioscience™, Invitrogen™