Learn More
CD79a Mouse, Clone: HM57, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD79a |
---|---|
Clon | HM57 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941298
|
EnquireBio
973-MSM7-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931298
|
EnquireBio
973-MSM7-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD79a | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
973 | |
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein. | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
44kDa |
HM57 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_067612 | |
CD79A | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil. |