Learn More
CD79a Mouse, Clone: HM57, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 973-MSM7-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941298
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD79a
Cell surface
HM57
Unconjugated
NP_067612
Mouse
44kDa
Protein A/G Purified
RUO
973
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD79A
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein.
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.