missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD72 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-93559CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD72 Polyclonal antibody specifically detects CD72 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
CD72 | |
Polyclonal | |
PBS | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
CoraFluor 1 | |
CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2 | |
Synthetic peptide corresponding to residues 25-37 [LGQDPGADDDGEI] of the 42 kDa human CD72 protein. | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
971 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD72 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido