missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), Brilliant Ultra Violet™ 737, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
1704.00€
Especificaciones
Antígeno | CD69 |
---|---|
Clon | H1.2F3 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17896537
|
Invitrogen
MA547366 |
100 μg |
1704.00€
500 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD69 (AIM, Active Inducer Molecule) is a gp28/34 disulfide bonded homodimer with a molecular weight of 60 kDa under non-reducing conditions. CD69 contains one or two N linked oligosacaride and the molecule is present on activated platelets. In normal peripheral blood a variable percentage of cells express the CD69 antigen, and it is involved in lymphocyte signal transduction. Expression CD69 is induced upon activation of T lymphocytes, and may play a role in proliferation. Furthermore, the protein may act to transmit signals in natural killer cells and platelets. Alternative splicing results in multiple transcript variants of CD69. Diseases associated with CD69 dysfunction include coccidiodomycosis and asthma.Especificaciones
CD69 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
5830438K24Rik; Activation inducer molecule; activation inducer molecule (AIM/CD69); AI452015; AIM; BL-AC/P26; CD69; CD69 antigen; CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen); CD69 molecule; CLEC2C; C-type lectin domain family 2 member C; C-type lectin domain family 2, member C; EA1; early activation antigen CD69; early lymphocyte activation antigen; early T-cell activation antigen p60; GP32/28; leukocyte surface antigen Leu-23; MLR-3; VEA; Very Early Activation Antigen | |
CD69 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
H1.2F3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
P37217 | |
12515 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
CD69 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), Brilliant Ultra Violet™ 737, eBioscience™, Invitrogen™