Learn More
CD62L (L-selectin) Rat, anti-Mouse, PerCP-Cyanine5.5, Clone: MEL-14, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60109PS
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17179081
  • 650.70€ / 100 microgramos
Descripción
  • The MEL-14 antibody reacts with murine CD62L (L-Selectin or LECAM-1), an ∼74 - 95 kDa type I glycoprotein expressed on the surface of a majority of leukocytes
  • CD62L mediates leukocyte-endothelial cell interactions through its association with ligands such as CD34, glyCAM-1, MAdCAM-1 and PSGL-1
  • It functions to facilitate lymphocyte rolling on the vascular endothelium, trafficking of lymphocytes to the lymph nodes, and homing of lymphocytes and neutrophils to sites of inflammation
  • Murine CD62L is expressed on most thymocytes, the highest expression levels being found on subsets of immunocompetent or dividing progenitor cells, as well as on neutrophils, eosinophils, monocytes, and subsets of B, T and NK cells
  • The MEL-14 antibody may be used together with antibodies to other cell surface markers to distinguish naive, memory and effector T cells
  • The MEL-14 antibody has been shown to block migration of lymphocytes to lymph nodes and to inhibit leukocyte rolling
Especificaciones
Especificaciones
CD62L (L-selectin)
Monoclonal
PerCP-Cyanine5.5
100 μg
Mouse
T Cells
CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
MEL-14
Rat
Primary
IgG2a κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
CD62L (L-selectin) Rat, anti-Mouse, PerCP-Cyanine5.5, Clone: MEL-14, STEMCELL Technologies
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis