missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: ITGB3/1713, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | CD61 / Integrin beta-3 |
---|---|
Clon | ITGB3/1713 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960298
|
EnquireBio
3690-MSM3-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15970298
|
EnquireBio
3690-MSM3-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CD61 / Integrin beta-3 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3690 | |
Recombinant human ITGB3 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
105kDa ;90kDa |
ITGB3/1713 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000203 | |
ITGB3 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface | |
U937, KG1a, HEL cells. Spleen |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: ITGB3/1713, enQuireBio™