Learn More
CD55 Monoclonal Antibody (67 (N-L063)), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
385.00€ - 1198.00€
Especificaciones
Antígeno | CD55 |
---|---|
Clon | 67 (N-L063) |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632394
|
Invitrogen
MHCD5504 |
500 μL |
385.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10068192
|
Invitrogen
MHCD5504-4 |
2 mL |
1198.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD55 Monoclonal antibody specifically detects CD55 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD55 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Mouse | |
PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide | |
CD55; CD55 antigen; CD55 molecule (Cromer blood group); CD55 molecule, decay accelerating factor for complement; CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group); Cd55a; Complement decay-accelerating factor; complement decay-accelerating factor, GPI-anchored; complement-glycosylphosphatidylinositol; CR; CROM; Cromer blood group; Daf; Daf1; DAF-GPI; decay accelarating factor 1; decay accelerating factor 1; decay accelerating factor GPI-form; decay-accelarating factor; glycosylphophatidylinositol-anchored form; GPI anchor addition signal; GPI-DAF; RP11-357P18.1; TC | |
CD55 | |
IgG1 | |
purified | |
Antibody |
67 (N-L063) | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
P08174 | |
1604 | |
Human CD55 | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
CD55 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD55 Monoclonal Antibody (67 (N-L063)), PE, Invitrogen™