Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Fab-Strep
Fragmento Fab de baja afinidad fusionado con una etiqueta Twin-Strep™ y específico para CD45RA humano
Marca: IBA Lifesciences 6-8007-150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CD45RA Fab-Strep es un fragmento Fab de baja afinidad recombinante fusionado con una etiqueta Twin-Strep™
- Debido a su baja afinidad con el objetivo, se requiere un aumento en la avidez para garantizar una adherencia adecuada a la superficie celular
- La combinación de Fab-Streps con una cadena principal de Strep-Tactin™ conduce a la formación de complejos que se unen de forma estable a las células.
- Las Fab-Streps se han desarrollado para la selección de células de afinidad sin tracción (Fab-TACS™), que se basa en nuestra tecnología de etiqueta Strep™
Especificaciones
Liofilizado | |
Clasificación y tinción de células fluorescentes, aislamiento celular cromatográfico magnético o de afinidad | |
Humano |
Título del producto
IBA Lifesciences CD45RA Fab-Strep > Humano
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido