Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: F10-89-4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD45 / LCA |
---|---|
Clon | F10-89-4 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920758
|
EnquireBio
5788-MSM22-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910758
|
EnquireBio
5788-MSM22-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD45 / LCA | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5788 | |
Human T-Lymphocytes | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
180-220kDa |
F10-89-4 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface and cytoplasmic | |
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil |