Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: F10-89-4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5788-MSM22-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910758
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
CD45 / LCA
Cell surface and cytoplasmic
F10-89-4
Unconjugated
NP_002829
Mouse
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PTPRC
Human T-Lymphocytes
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD45 / LCA Mouse, Clone: F10-89-4, enQuireBio™ > 20 μg