missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD344 Mouse anti-Human, BV711, Clone: CH3A4A7, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 745415
663.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD344 Monoclonal antibody specifically detects CD344 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
CD344 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Mouse | |
RUO | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
CH3A4A7 | |
Brilliant Violet 711 | |
50 μg | |
Primary | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD344 Mouse anti-Human, BV711, Clone: CH3A4A7, BD OptiBuild™ > Hu CD344 BV711 CH3A4A7 50 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido