missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
452.00€ - 455.00€
Especificaciones
Antígeno | CD33 |
---|---|
Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Formulario | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16550392
|
Invitrogen
PA597561 |
100 μg |
455.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16540392
|
Invitrogen
PA597560 |
100 μL |
452.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies, and these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. Further, CD33 is found on granulocyte and macrophage precursors in the bone marrow, but is not on pluripotent stem cells. CD33 is also expressed on, and is a useful marker for, peripheral monocytes. CD33 is useful for distinguishing myelogenous leukemia cells from lymphoid or erythroid leukemias. Diseases associated with CD43 dysfunction include gallbladder lymphoma and extracutaneous mastocytoma.Especificaciones
CD33 | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
P20138 | |
945 | |
IgG | |
-20°C or -80°C if preferred | |
CD33 |
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
CD33, CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, CD33 molecule transcript, FLJ00391, gp67, Myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC3, Siglec-3 | |
CD33 | |
Primary | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™