missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD314 (NKG2D) Mouse anti-Rat, BV711, Clone: 9C11G4, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 745500
391.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD314 (NKG2D) Monoclonal antibody specifically detects CD314 (NKG2D) in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
CD314 (NKG2D) | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Mouse | |
RUO | |
Rat | |
Purified |
Flow Cytometry | |
9C11G4 | |
Brilliant Violet 711 | |
50 μg | |
Primary | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD314 (NKG2D) Mouse anti-Rat, BV711, Clone: 9C11G4, BD OptiBuild™ > Rat CD314 (NKG2D) BV711 9C11G4 50 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido