Learn More
CD31 (PECAM-1) Monoclonal Antibody (390), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
195.00€ - 359.00€
Especificaciones
Antígeno CD31 (PECAM-1)
Clon 390
Concentración 0.1 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17876296
Ver documentos
Invitrogen
M019T02R05
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17856236
Ver documentos
Invitrogen
M019T03R05
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
CD31 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1) is an inhibitory coreceptor involved in regulation of T cell and B cell signaling by a dual immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) that upon associated kinases-mediated phosphorylation provide docking sites for protein-tyrosine phosphatases. CD31 is expressed ubiquitously within the vascular compartment and is located mainly at junctions between adjacent cells. N-terminal Ig-like domain of CD31 is responsible for its homophilic binding, which plays an important role in cell-cell interactions. CD31 is a multifunctional molecule with diverse roles in modulation of integrin-mediated cell adhesion, transendothelial migration, angiogenesis, apoptosis, negative regulation of immunoreceptor signaling, autoimmunity, macrophage phagocytosis, IgE-mediated anaphylaxis and thrombosis. It is one of key regulatory molecules in vascular system.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD31 (PECAM-1) Monoclonal Antibody (390), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™, Invitrogen™