missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD300f/LMIR3/CD300LF Antibody (234903), Biotin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB2774B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD300f/LMIR3/CD300LF Monoclonal antibody specifically detects CD300f/LMIR3/CD300LF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
CD300f/LMIR3/CD300LF | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
146722 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
234903 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
CMRF35-like molecule 1, CD300 molecule-like family member f, CD300f, CLM1, CLM-1, IgSF13, IREM1, IREM-1, NKIR | |
Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300f/LMIR3 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD300f/LMIR3/CD300LF Antibody (234903), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido