Learn More
Invitrogen™ CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
178.00€ - 392.00€
Especificaciones
Antígeno | CD29 (Integrin beta 1) |
---|---|
Clon | TS2/16 |
Concentración | 0.8 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055344
|
Invitrogen™
H042T03Y03-A |
100 Tests |
392.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30055959
|
Invitrogen™
H042T02Y03-A |
25 Tests |
178.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal antibody specifically detects CD29 (Integrin beta 1) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
CD29 (Integrin beta 1) | |
0.8 μg/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
P05556 | |
3688 | |
Primary | |
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
TS2/16 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Yellow 610 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CSAT antigen; ENSMUSG00000051907; Fibronectin receptor subunit beta; FNRB; Glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); integrin beta 1A precursor; Integrin beta1; integrin beta-1; integrin beta-1 subunit; integrin beta1D; integrin precursor; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; ITGB1; JG22 antigen; MDF2; MSK12; RGD-receptor; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLAB; VLA-BETA | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
ITGB1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™