missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
178.00€ - 392.00€
Especificaciones
Antígeno | CD29 (Integrin beta 1) |
---|---|
Clon | TS2/16 |
Concentración | 0.8 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055826
|
Invitrogen™
H042T03Y02-A |
100 Tests |
392.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30054864
|
Invitrogen™
H042T02Y02-A |
25 Tests |
178.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal antibody specifically detects CD29 (Integrin beta 1) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
CD29 (Integrin beta 1) | |
0.8 μg/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
P05556 | |
3688 | |
Primary | |
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
TS2/16 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Yellow 590 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CSAT antigen; ENSMUSG00000051907; Fibronectin receptor subunit beta; FNRB; Glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); integrin beta 1A precursor; Integrin beta1; integrin beta-1; integrin beta-1 subunit; integrin beta1D; integrin precursor; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; ITGB1; JG22 antigen; MDF2; MSK12; RGD-receptor; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLAB; VLA-BETA | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
ITGB1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (TS2/16), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™