missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD28 Antibody (FR104), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28252CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
CD28 | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44 | |
CD28 | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
940 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG2 |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
FR104 | |
PBS | |
Human | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD28 Antibody (FR104), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido