Learn More
CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
163.00€ - 316.00€
Especificaciones
Antígeno CD274 (PD-L1, B7-H1)
Clon MIH5
Concentración 0.1 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17830981
Ver documentos
Invitrogen
M036T02R03
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17860981
Ver documentos
Invitrogen
M036T03R03
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™