Learn More
CD27 Mouse, Clone: LPFS2/1611, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD27 |
---|---|
Clon | LPFS2/1611 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941208
|
EnquireBio
939-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931208
|
EnquireBio
939-MSM2-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD27 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
939 | |
Recombinant human CD22 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
120kDa |
LPFS2/1611 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016875723 | |
CD27 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface | |
Human peripheral blood lymphocytes. Human tonsil and lymph node. |