Learn More
CD25 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: M-A251, BD
Mouse Monoclonal Antibody
62.00€ - 342.00€
Especificaciones
Antígeno | CD25 |
---|---|
Clon | M-A251 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC-Cyanine7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15871329
|
BD Biosciences
561782 |
25 Tests |
62.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15829038
|
BD Biosciences
557753 |
100 Tests |
342.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
Especificaciones
CD25 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
M-A251 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55 |
For Research Use Only.