missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen H053T02B04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
CD22 | |
Monoclonal | |
0.2 μg/Test | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
P20273 | |
Mouse | |
25 Tests | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
eBio4KB128 (4KB128) | |
NovaFluor Blue 585 | |
CD22 | |
A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14 | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
933 | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™, Invitrogen™ > 25 Tests; NovaFluor Blue 585
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido