Learn More
CD21 Monoclonal Antibody (HB5), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen H055T02B06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17880881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
CD21 (complement receptor 2, CR2, C3D receptor, EBV receptor) binds C3 complement fragments, especially its breakdown fragments, which remain covalently attached to complement activating surfaces or antigen. CD21 has important roles in uptake and retention of immunocomplexes, survival of memory B cells and in development and maintenance of the humoral response to T-dependent antigens. CD21 also serves as a key receptor for Epstein-Barr virus binding and is involved in targeting prions to follicular dendritic cells and expediting neuroinvasion following peripheral exposure to prions. A soluble form of the CD21 (sCD21) is shed from the lymphocyte surface and retains its ability to bind respective ligands. CD21 functions as receptor for C3d, C3dg and iC3b complement components, for EBV and for IFNalpha. CD21 binds to CD23 and associates with CD19, CD81 and Leu13 to form a large signal-transduction complex involved in B cell activation. Genetic variations in the CD21 gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively, spliced transcript variants encoding different isoforms of CD21 have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CD21 Monoclonal Antibody (HB5), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™ > 25 Tests; NovaFluor Blue 610-70S
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis