Learn More
CD20 / MS4A1 Rabbit, Clone: IGEL/1497R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | CD20 / MS4A1 |
---|---|
Clon | IGEL/1497R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921198
|
EnquireBio
931-RBM7-P0 |
20 μg | |||||||
15931198
|
EnquireBio
931-RBM7-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CD20 / MS4A1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
931 | |
Recombinant human full-length MS4A1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
33-37kDa |
IGEL/1497R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_690605 | |
MS4A1 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Predominantly cell surface with some cytoplasmic | |
Daudi, Raji, and U266, and human lymphocytes. Lymph nodes and tonsils. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CD20 / MS4A1 Rabbit, Clone: IGEL/1497R, enQuireBio™