Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno CD11c
Clon ITGAX/1242
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920288
Ver documentos
EnquireBio
3687-MSM2-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15930288
Ver documentos
EnquireBio
3687-MSM2-P1
100 μg
528.00€
100 microgramos
Especificaciones
CD11c
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
3687
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Cell surface
Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
ITGAX/1242
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_011544154
Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
145kDa
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™