Learn More
CD11b Mouse anti-Human, PE, Clone: ICRF44, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech PE-65116-100TESTS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The CD11b antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD11b. This antibody recognizes human antigen. The CD11b antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Especificaciones
CD11b | |
Monoclonal | |
5 μL (1 μg)/Test | |
Mouse | |
Primary | |
Human |
Flow Cytometry | |
ICRF44 | |
PE | |
100 Tests | |
3684 | |
IgG1 |
Título del producto
CD11b Mouse anti-Human, PE, Clone: ICRF44, Proteintech > 100 Tests
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido