Learn More
Gibco™ Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Marca: Gibco™ A1327501
Descripción
El suplemento nutritivo GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ es un suplemento de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares. Este producto está diseñado para trabajar con líneas de células GS CHO como único alimento sin necesidad de suplementos GS adicionales. El suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™ es una formulación definida químicamente, libre de origen animal, sin proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompleta.El formato AGT™ está diseñado para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso.
- Capaz de aumentar hasta de 2,5 a 6 veces la productividad en comparación con el cultivo por lotes: mayor concentración de los componentes clave
- Mayor productividad en GS CHO y otras líneas de células seleccionadas.
- Evite los problemas asociados con el uso de hidrolizados y otros alternativas al mismo tiempo que se obtiene un rendimiento superior
- Simplifique la ampliación aprovechando el valor de la sencilla reconstitución que ofrece AGT™.
- Preparado para un uso a gran escala con cómodas opciones de envasado (1 l, 10 l y 100 l).
- Sin componentes de origen animal, lo que minimiza la oportunidad de introducción de agentes adventicios y facilita el proceso regulador.
¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ debe elegir?
Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ cuando: - Usted quiere una mayor productividad en GS CHO y otras líneas de células seleccionadas
- Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio basal de crecimiento de células
- Esté usando un medio base con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado al día 0.
Considere un suplemento CD CHO EfficientFeed™ A cuando: - Actualmente está utilizando CD Opti-CHO™ como medio basal de crecimiento de células
Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando: - Esté usando CD CHO como medio de crecimiento celular base.
Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando: - Esté usando un medio base con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado al día 0.
Aumento de las titulaciones
Se ha demostrado que los suplementos CD CHO EfficientFeed™ doblan el aumento de los títulos en comparación con el cultivo por lotes, y que son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos. Además, no requiere la adición de un suplemento de GS cuando se utiliza en líneas celulares CHO que expresan glutamina sintetasa endógena.
Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros entornos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ se ofrece en envases de 1 l, 10 l y 100 l que permiten la ampliación como un proceso sin contratiempos, así como el ahorro de costes al adquirir volúmenes de nivel de producción.
Formato AGT™ fácil de utilizar
El suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™ ofrece una ampliación cómoda mediante un formato seco AGT de una sola parte. Para obtener más información, consulte los documentos de asistencia que se proporcionan a continuación.
Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de + 2 a + 8 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente. | |
No Antibiotics | |
Mammalian Cells | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Suplemento de nutrientes | |
No estéril | |
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Insulin | |
Cubo de Ropak | |
100 L | |
Hielo seco | |
Solubilidad |
CO2 | |
CHO | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Sodium Bicarbonate | |
Bajo | |
Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación | |
Suplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente | |
Animal origin-free |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2823560 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1327501,A1327504 |
2867990 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | A1327501,A1327504 |
2449232 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A1327501,A1327504 |
2939938 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A1327501,A1327504 |
2953092 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A1327501,A1327504 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.