Learn More
Gibco™ Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Marca:  Gibco™ A1327504
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11320902
  • 271.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de + 2 a + 8 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente.
No Antibiotics
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Polvo (AGT)
Sin suero
Bicarbonato sódico
Bajo
Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
Suplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente
Libre de material de origen animal
CO2
CHO
Cultivos celulares en suspensión
Suplemento para medios
No estéril
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin insulina
Vial cerrado Securitainer
1 L
Hielo húmedo
Solubilidad
Sugerencias de productos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2823560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA1327501,A1327504
Número de lote2867990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberA1327501,A1327504
Número de lote2449232 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA1327501,A1327504
Número de lote2939938 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA1327501,A1327504
Número de lote2953092 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA1327501,A1327504
Promociones
Promociones
Título del producto
Gibco™ Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™ > 1 L
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.