Learn More
Gibco™ Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™
Marca:  Gibco™ A1327505
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10476359
  • 2005.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 8 °C
Suplemento de nutrientes
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamífero
10 L
Sólido
Vial cerrado Securitainer
Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gibco™ Suplemento nutritivo CD EfficientFeed™ C AGT™ > 10 L
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.