missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCNK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA567792
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Predicted to react with Mouse samples.
Regulatory subunit of cyclin-dependent kinases that mediates activation of target kinases. Plays a role in transcriptional regulation via its role in regulating the phosphorylation of the C-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNA polymerase II (POLR2A).
Especificaciones
CCNK | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CCNK | |
AW123198; AW413594; CCNK; CPR4; CycK; cyclin K; cyclin-K | |
Rabbit | |
affinity chromatography | |
RUO | |
12454, 8812 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
O75909, O88874 | |
CCNK | |
Synthesized peptide derived from human CCNK. | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CCNK Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido