Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Objective UC
Color corrected infinity optical system/plan achromat objective for crisp, flat, high-contrast images.
Marca:  Motic™ 1101001705251
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15970571
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema infinito con corrección de color.
    • Calidad de imagen brillante e impecable.
    • Las aberraciones de la imagen se corrigen justo hasta el borde del campo de visión.
  • Lentes Plan Achromat.
    • Consiga planicidad de campo.
  • Adecuado para:
    • Binocular Panthera U
    • Trinocular Panthera U
    • Binocular Panthera KU
    • Trinocular Panthera KU
    • Binocular Panthera C
    • Trinocular Panthera C
    • Binocular Panthera CC
    • Trinocular Panthera CC
    • Panthera DL
    • Panthera L
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de objetivo: plano acromático
Objetivo NA: 1,25, WD: 0,16 mm, DIN: 45 mm
Longitud de tubo del objetivo:infinito CCIS™
Rosca de montaje del objetivo: W 20,3 mm x 0,70 mm (4/5 pulg. x 1/36 pulg.) (RMS estándar)
Microscopios de la serie Panthera
100X.