Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Objective UC
Color corrected infinity optical system/plan achromat objective for crisp, flat, high-contrast images.
Marca: Motic™ 1101001705221
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Sistema infinito con corrección de color.
- Calidad de imagen brillante e impecable.
- Las aberraciones de la imagen se corrigen justo hasta el borde del campo de visión.
- Lentes Plan Achromat.
- Consiga planicidad de campo.
- Adecuado para:
- Binocular Panthera U
- Trinocular Panthera U
- Binocular Panthera KU
- Trinocular Panthera KU
- Binocular Panthera C
- Trinocular Panthera C
- Binocular Panthera CC
- Trinocular Panthera CC
- Panthera DL
- Panthera L
Especificaciones
Tipo de objetivo: plano acromático | |
Objetivo NA: 0,45, WD: 0,80 mm, DIN: 45 mm | |
Longitud de tubo del objetivo:infinito CCIS™ |
Rosca de montaje del objetivo: W 20,3 mm x 0,70 mm (4/5 pulg. x 1/36 pulg.) (RMS estándar) | |
Microscopios de la serie Panthera | |
20X. |