Learn More
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Positive Phase
Provides enhanced contrast and lead-free manufacturing according to RoHS standards with multi-layer coated glass. CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Positive Phase is compatible with all BA microscopes
Marca:  Motic™ 1101001702931
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11712308
  • 352.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con microscopios de la serie BA
  • Fase del plano EC-H
  • Fase positiva
  • 10X/0,25 (WD = 17,4 mm) o 40X/0,65/S (WD = 0,5 mm)
Especificaciones
Especificaciones
Fase positiva
0,65 mm, WD=0,5 mm
40X.
1 unidad
Fase del plano EC-H
Microscopio de la serie BA
0,65