Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Para microscopios Carl Zeiss y fuentes de alimentación de fibra óptica
Marca: Carl Zeiss™ 381619-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Alertas:
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contienen mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos de los productos que contienen mercurio no están disponibles para su venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener tensiones diferentes al estándar de 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Descripción
- Accesorio para su uso con estereomicroscopios Carl Zeiss
- Bombilla halógena
Especificaciones
Quemador de mercurio HBO | |
Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS | |
110 V | |
50 w |