Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cardiotrofina 1 (CTF1) de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EMCTF1X5
Descripción
El ensayo ELISA para cardiotrofina 1 (CT-1) de ratón cuantifica la CT-1 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CT-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CT-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La cardiotrofina-1 (CT-1) es un miembro de la familia IL-6 de las citoquinas, cuya señalización tiene lugar a través de los complejos de receptores gp130. Estos complejos cuentan con varias subunidades diferentes de receptores para transmitir las señales de la cardiotrofina-1, la IL-6, el LIF, el OSM, el CNTF y la IL-11. La cardiotrofina-1 se une al complejo receptor del factor inhibidor de la leucemia (LIF)/receptor gp130 y lo activa. Se ha demostrado, además, que induce la hipertrofia en miocitos cardíacos in vitro. Se ha demostrado que la cardiotrofina-1, una proteína secretada expresada a niveles altos en el miocardio durante la cardiogénesis, promueve la proliferación y la supervivencia de los cardiomiocitos embrionarios, lo que sugiere la participación de la cardiotrofina-1 en la activación del gp130 durante el desarrollo cardíaco.
Especificaciones
Q60753 | |
200 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
13019 | |
<12% | |
SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, Cromógeno, Tampón de lavado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo | |
5 × 96 pruebas | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 0,246 ng/ml a 60 ng/ml | |
De 0,2 ng/ml a 60 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CT-1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
CT-1 | |
1 h 20 min |