Learn More
Heathrow Scientific™ Divisiones de caja de cartón para viales criogénicos, 7 x 7
Crea una configuración interior de 49 pocillos (diámetro del pocillo de 17,5 mm) para el almacenamiento criogénico de viales de 1,5/2 ml en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2.
Marca: Heathrow Scientific™ HS2860G
28.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Almacenar en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2, – 196°C
- Las cajas codificadas por colores permiten una fácil identificación y clasificación
- Los orificios de ventilación inferiores permiten una circulación más rápida y la eliminación del aire frío, el vapor o el LN2
- Todas las cajas tienen un tamaño de 13,3 x 13,3 cm, seleccione entre dos alturas diferentes
- Debe utilizar tubos que se puedan almacenar en la temperatura que necesite el usuario
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave.
- Las particiones y las cajas/tapas deben pedirse por separado
Especificaciones
Blanco | |
Cuadrada | |
Almacenamiento criogénico | |
49 (Viales de 17,5 mm de diámetro) | |
7 x 7 | |
13,3 cm | |
17,5 mm |
Cartón | |
División de caja para viales | |
Cajas y tapas de cartón para almacenamiento criogénico | |
12/pack | |
13,3 x 13,3 cm | |
13,3 cm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
37Hours
8Minutes
1Seconds
55New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora