Learn More
Solución de carbonato, 0,5 M de carbonato de sodio, para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbonate |
Envase | Frasco |
La solución contiene | 0.5M Sodium Carbonate |
Forma física | Líquido |
Concentración | 0.5 M |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Nombre IUPAC | disodio; carbonato |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Solución de carbonato, 0,5 M de carbonato de sodio, para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido