Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,0
75.50€ - 118.00€
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
---|---|
Intervalo de pH | 9,0 |
Tipo | Solución de tampón de carbonato |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15426059
|
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AK |
250 ml |
75.50€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15436059
|
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AP |
500 ml |
118.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Solución de tampón de 0,5 m | |
9,0 | |
Solución de tampón de carbonato |