Learn More
Estándar de carbono para ICP/MS, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 15285906
Estándar de carbono para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15285906 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Código de producto. 15285906
Marca: SPEX Certiprep CLC91BY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
C1 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon Standard
Nombre de nota ICP/MS
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-44-0, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Nombres de analitos o componentes Carbon Standard
Fórmula molecular C
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Elemento Carbon Standard
Peso molecular (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
Solvent or Matrix H2O
ChEBI CHEBI:27594
Cantidad 125 mL
Grado Claritas PPT™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Estándar de carbono para ICP/MS, SPEX CertiPrep™ >