Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ C-tagXL Affinity Matrix
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ C-tagXL Affinity Matrix combines a unique selectivity for a small 4-amino acid peptide tag (E-P-E-A, glutamic acid-proline-glutamic acid-alanine) with the benefits of a robust and high quality affinity matrix.
Marca:  Thermo Scientific™ 2943072010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18426748
  • 1925.00€ / 10 ml
3 por 2
Usar código promocional 24112 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
400 nmol/mL
Agarose-based, epoxide-activated
Temperatura ambiente
Suspensión líquida
10 mL
C-tagXL affinity ligand
50 to 200 cm/hr. (Up to 2 bar)
Store at 2°C to 8°C.
65 ±10 μm
CaptureSelect™
Affinity Matrix
Anti-EPEA tag
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ C-tagXL Affinity Matrix > 10 mL