Learn More
Cytiva Medios de cromatografía multimodal (MMC) Capto™
Se utiliza para resolver retos específicos de purificación a una fuerza iónica tanto alta como de alta a baja
Marca: Cytiva 17-5317-02
Descripción
- Compuesto por una matriz rígida de agarosa de alto flujo y un novedoso ligando multimodal
- Se utiliza para unir proteínas a la conductividad del material de alimentación
- El ligando contiene un grupo cido carboxílico y muestra propiedades de intercambiador de cationes débiles
- Alta capacidad de unión dinámica a alta conductividad
- El alto volumen de producción reduce los tiempos de proceso
- Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
- Capacidad de unión dinámica al 10 % de avance según los resultados obtenidos en un tiempo de residencia de 2 min, de 300 cm/h en una columna Tricorn(TM) 5/100 con un lecho de 10 cm de alto y 50 mm acetato de sodio, pH 4,75, 250 mm de NaCl.
Servicio Técnico
Store at 4° to 30°C in 20% Ethanol
Especificaciones
100 ml | |
Se utiliza para resolver retos específicos de purificación a una fuerza iónica tanto alta como baja | |
> 45 mg de BSA/ml de medio ( a 30 mS/cm2) | |
600 cm/Hoμr | |
7,87 in | |
De 0,07 a 0,09 mm H+/ml | |
300 kPa | |
De 2 a 14 | |
Grupo ácido carboxílico |
1 M de ácido acético, 1 M de hidróxido sódico, 8 M de urea, 6 M de clorhidrato de guanidina y etanol al 70 % | |
De 4 °C a 30 °C | |
Medios MMC Capto | |
75 μm | |
20 cm | |
Intercambiador multimodal de cationes débiles | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- Capto MMC, 100 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol