Learn More
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinet
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinets provide a steady flow of air through the cabinet, capturing hazardous vapors in the filters, and returns clean air back to the room.
3700.00€ - 3835.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Resultados de filtración probados según la norma AFNOR NF X 15-211:2009 estándar: Norma francesa EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE |
---|---|
Descripción | Caudal de aire: 70 m3/h |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 580 x 650 x 755 mm |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento con filtro sin conductos |
Admite | De 20 a 25 frascos |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15544974
|
Erlab™
B03IA02B/AS |
Filtro AS |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15564974
|
Erlab™
B03IA02B/F |
Filtro F |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Filter AS - For organic vapors
- Filter BE - For acid vapors
- Filter F - For formaldehyde vapors
- Filter K - For ammonia vapors
- HP - HEPA H14:99.995 % efficiency filtration of particles over 0.1 μm in size
- 80 to 220 V, 50/60 Hz, 35 W
- Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymere
- Doors: Clear, chemical resistant acrylic for easy viewing
- Filtration Module: Polypropylene
- 2 storage compartments with sliding doors or 1 storage compartment with large volume drawer
- Simple communication by LED pulsation system: fan settings, usage timer, fan failure, face velocity, automatic filter saturation detection
- App for remote control to monitor the chemical storage cabinet, change the settings, and deliver safety salerts immediately to your devices (mobile, tablet and PC)
- RJ45 cable connection
- Detection sensors for solvents or acids or formaldehyde
- Alarm if doors are left open
Specifications
Resultados de filtración probados según la norma AFNOR NF X 15-211:2009 estándar: Norma francesa EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE | |
580 x 650 x 755 mm | |
De 20 a 25 frascos |
Caudal de aire: 70 m3/h | |
Armario de almacenamiento con filtro sin conductos | |
Hasta 25 frascos de 1 l |